Learn More
2-Methyl-4-(Trifluormethoxy)phenol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15476847
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15476847 250 mg 250 Milligramm
15466847 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15476847
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33957.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 129676-67-1
Summenformel C8H7F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 192.14
MDL-Nummer MFCD04972927
InChI-Schlüssel QMIXWHAIFDQEDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4-trifluoromethoxy phenol, 2-methyl-4-trifluoromethoxy-phenol
PubChem CID 2783321
IUPAC-Name 2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenol
SMILES CC1=C(O)C=CC(OC(F)(F)F)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenol
Menge 250 mg
Formelmasse 192.14
Reinheit (%) 97%