Learn More
2-Methyl-5-Isopropylanilin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7084709 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 16647012
Marke: Thermo Scientific Acros 248790010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2051-53-8
Summenformel C10H15N
Molekulargewicht (g/mol) 149.24
MDL-Nummer MFCD00044503
InChI-Schlüssel YKWALWNGEXPARQ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 2-Methyl-5-(Propan-2-yl)anilin
SMILES CC(C)C1=CC=C(C)C(N)=C1
Spezifikation
Alpha-Vektor METHYLISOPROPYLANILINE
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-5-isopropylanilin
Farbe Braun bis farblos
Dichte 0.95
Infrarotspektrum Konform
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5350 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 149.23
Physikalische Form Flüssigkeit