Learn More
2-Methyl-5-nitroaniline, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10724943 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10724943 500 g 500 Gramm
10653763 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10724943 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 364915000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-55-8
Summenformel C7H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
MDL-Nummer MFCD00007741
InChI-Schlüssel DSBIJCMXAIKKKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-nitrotoluene, 5-nitro-o-toluidine, fast scarlet g, pnot, scarlet g base, 2-methyl-5-nitrobenzenamine, 4-nitro-2-aminotoluene, devol scarlet b, diabase scarlet g, scarlet base nsp
PubChem CID 7444
ChEBI CHEBI:66891
IUPAC-Name 2-Methyl-5-nitroanilin
SMILES CC1=CC=C(C=C1N)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-5-nitroaniline
Namenshinweis 96%
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 104.0°C to 107.0°C
Farbe Ochre to Orange-Yellow
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H3(NO2)NH2
Menge 500 g
Beilstein 12, 844
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Methyl-5-nitroaniline
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Karzinogenität Kategorie 2
Hazard Statement
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.