Learn More
2-Methyl-5-Nitroanilin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389579
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11389579 2500 g 2500 Gramm
11453318 100 g 100 Gramm
11463318 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11389579 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17726.0E
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 99-55-8 | C7H8N2O2 | 152.15 g/mol
It is applied in organic synthesis. 5-Nitro-o-toluidine finds application as an intermediate in the synthesis of Pigment Red 17 (C.I. 12 390) and Pigment Red 22 (C.I. 12 315). It is also employed in conjunction with certain C.I. coupling components. It also serves as a precursor for a wide assortment of azo dyes of various red, yellow, orange, violet, and brown hues. It can also be employed as analytical standard for the surfactant mediated transformations (-254nm) of 2,4-dinitrotoluene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird in der organischen Synthese angewendet. 5-Nitro-o-Toluidin wird als Zwischenprodukt in der Synthese von Pigmentrot 17 (C.I. 12390) und Pigmentrot 22 (C.I. 12 315) verwendet. Es wird auch in Verbindung mit bestimmten C.I.-Verbindungskomponenten eingesetzt. Es dient außerdem als Vorstufe für ein breites Sortiment an Azofarbstoffen in verschiedenen Rot-, Gelb-, Orange-, Violett- und Brauntönen. Es kann auch als analytischer Standard für die über Tensid vermittelten Transformationen (-254 nm) von 2,4-Dinitrotoluol eingesetzt werden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. (<0.1 g/100ml bei 19 °C). Löslichkeit in Methanol, nahezu Transparenz
Hinweise
C.I. 37105. Empfindlich gegen Feuchtigkeit und Licht. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Basen lagern. Behälter an einem kühlen, trockenen Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-55-8
Summenformel C7H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
MDL-Nummer MFCD00007741
InChI-Schlüssel DSBIJCMXAIKKKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-nitrotoluene, 5-nitro-o-toluidine, fast scarlet g, pnot, scarlet g base, 2-methyl-5-nitrobenzenamine, 4-nitro-2-aminotoluene, devol scarlet b, diabase scarlet g, scarlet base nsp
PubChem CID 7444
ChEBI CHEBI:66891
IUPAC-Name 2-Methyl-5-nitroanilin
SMILES CC1=CC=C(C=C1N)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-5-nitroaniline
Schmelzpunkt 105°C to 108°C
Geruch Characteristic
Menge 2500 g
UN-Nummer UN2660
Beilstein 879021
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. (<0.1g/100 mL at 19°C). Solubility in methanol,almost transparency
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) ≥98%