Learn More
2-Methyl-5-Nitrobenzenesulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11457816
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11457816 25 g 25 Gramm
11447816 5 g 5 Gramm
11467816 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11457816 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A14760.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 121-02-8 | C7H6ClNO4S | 235.64 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-02-8
Summenformel C7H6ClNO4S
Molekulargewicht (g/mol) 235.64
MDL-Nummer MFCD00051695
InChI-Schlüssel WPGVQDHXOUAJBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-5-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, 5-nitro-o-toluenesulfonyl chloride, 2-methyl-5-nitrobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 2-methyl-5-nitro, 4-nitrotoluen-2-sulfochlorid, o-toluenesulfonyl chloride, 5-nitro, 4-nitrotoluen-2-sulfonylchlorid, 4-nitrotoluene-2-sulphonyl chloride, 4-nitrotoluen-2-sulfochlorid czech, 2-methyl-5-nitrophenylsulfonyl chloride
PubChem CID 8457
IUPAC-Name 2-methyl-5-nitrobenzolsulfonychlorid
SMILES CC1=CC=C(C=C1S(Cl)(=O)=O)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-5-nitrobenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 42°C to 46°C
Siedepunkt 135°C to 137°C (0.7 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2697079
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 235.65
Reinheit (%) 97%