Learn More
2-Methyl-5-Nitrobenzoesäure, 99+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10227220 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10227220 5 g Glasflasche 5 Gramm
10007352 1 g Glasflasche 1 Gramm
10105553 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10227220 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 276570050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 1975-52-6
Summenformel C8H7NO4
Molekulargewicht (g/mol) 181.15
MDL-Nummer MFCD00007371
InChI-Schlüssel DJRFJAVPROZZFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-5-nitrobenzoic acid, 5-nitro-o-toluic acid, benzoic acid, 2-methyl-5-nitro, 2-methyl-5-nitro-benzoic acid, 5-nitro-2-methylbenzoic acid, rarechem al bo 0285, 5-nitro-2-methyl benzoic acid, 2-methyl-5-nitro benzoic acid, pubchem2244
PubChem CID 519683
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-5-nitrobenzoic acid
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 176°C to 180°C
Farbe Gelb bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H3(NO2)CO2H
Menge 5 g
Beilstein 09, 471
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 181.15
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke