Learn More
2-Methyl-5-nitrophenol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 11414457
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
5428-54-6
C7H7NO3
153.14
MFCD00043909
UMFDLIXUUJMPSI-UHFFFAOYSA-N
5-nitro-o-cresol, 5-nitro-2-cresol, phenol, 2-methyl-5-nitro, 2-hydroxy-4-nitrotoluene, o-cresol, 5-nitro, 5-nitro-2-methylphenol, 2-methy-5-nitrophenol, 2-methyl-5-nitro phenol, 2-methyl-5-nitro-phenol, 4-nitro-2-hydroxytoluene
93576
2-methyl-5-nitrophenol
CC1=CC=C(C=C1O)[N+]([O-])=O
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
5428-54-6
C7H7NO3
153.14
MFCD00043909
UMFDLIXUUJMPSI-UHFFFAOYSA-N
5-nitro-o-cresol, 5-nitro-2-cresol, phenol, 2-methyl-5-nitro, 2-hydroxy-4-nitrotoluene, o-cresol, 5-nitro, 5-nitro-2-methylphenol, 2-methy-5-nitrophenol, 2-methyl-5-nitro phenol, 2-methyl-5-nitro-phenol, 4-nitro-2-hydroxytoluene
93576
2-methyl-5-nitrophenol
CC1=CC=C(C=C1O)[N+]([O-])=O
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-5-nitrophenol
Schmelzpunkt 116°C to 120°C
Siedepunkt 180°C (15 mmHg)
Geruch Phenol-like
Menge 5 g
UN-Nummer UN2446
Formelmasse 153.14
Reinheit (%) 97%