Learn More
2-Methyl-5-(Trifluormethoxy)anisol, 97 %
Artikelnummer. 15426287
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Unit Size:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
15426287 250 mg 250 Milligramm
15416287 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15426287 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H33477.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1261444-86-3
Summenformel C9H9F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 206.16
MDL-Nummer MFCD18399698
InChI-Schlüssel XYFKOVVUHAFOSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-5-trifluoromethoxy anisole, 2-methoxy-1-methyl-4-trifluoromethoxy benzene
PubChem CID 58866085
IUPAC-Name 2-methoxy-1-methyl-4-(trifluormethoxy)benzol
SMILES COC1=C(C)C=CC(OC(F)(F)F)=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)anisole
Menge 250 mg
Formelmasse 206.16
Reinheit (%) 97%