Learn More
2-Methyl-5-(Trifluormethoxy)phenylessigsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15447017
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15447017 1 g 1 Gramm
15457017 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15447017 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34102.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 195622-41-4
Summenformel C9H7F3O3
Molekulargewicht (g/mol) 220.147
MDL-Nummer MFCD18399742
InChI-Schlüssel IBHIJPBIQCIAES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-5-trifluoromethoxy benzoic acid, benzoic acid, 2-methyl-5-trifluoromethoxy
PubChem CID 58839058
IUPAC-Name 2-methyl-5-(trifluormethoxy)benzoesäure
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)OC(F)(F)F)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Schmelzpunkt 87°C to 89°C
Farbe Weiß
Menge 1 g
Formelmasse 220.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver