missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Methyl-5-(trifluoromethyl)aniline, 98%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 30940678
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30940678 25 g
30940448 5 g
30931503 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30940678 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1112525g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
CAS 25449-96-1
Summenformel C8H8F3N
MDL-Nummer MFCD00134580
Menge 25 g
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(C)C(N)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 175.15
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.