Learn More
2-Methyl-6-nitrobenzoiesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322566
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11322566 5 g 5 Gramm
11312566 1 g 1 Gramm
11332566 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11322566 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06563.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 13506-76-8 | C8H7NO4 | 181.147 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13506-76-8
Summenformel C8H7NO4
Molekulargewicht (g/mol) 181.147
MDL-Nummer MFCD00007267
InChI-Schlüssel CCXSGQZMYLXTOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-6-nitrobenzoic acid, 6-nitro-o-toluic acid, benzoic acid, 2-methyl-6-nitro, 6-methyl-2-nitrobenzoic acid, 2-methyl-6-nitro-benzoic acid, o-toluic acid, 6-nitro, 2-methyl-6-nitrobenzoicacid, unii-jm85y56dx1, nitrotoluylsaure, nitro-ortho-toluic acid
PubChem CID 16097
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-6-nitrobenzoic acid
Schmelzpunkt 153°C to 156°C
Menge 5 g
Beilstein 2050804
Formelmasse 181.15
Reinheit (%) 98%