Learn More
2-Methyl-9H-Fluoren-9-on, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methyl-9H-fluoren-9-one |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H10O/c1-9-6-7-11-10-4-2-3-5-12(10)14(15)13(11)8-9/h2-8H,1H3 |
| Formelmasse | 194.0732 |