Learn More
2-[Methyl(phenylmethyl)amino]-Ethanol, TRC
Artikelnummer. 30136934
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30136934 25 g 25 Gramm
30138519 10 g 10 Gramm
30005888 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136934 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM32046525G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101-98-4
Summenformel C10 H15 N O
Molekulargewicht (g/mol) 165.23
Synonym Ethanol, 2-[methyl(phenylmethyl)amino]-, Ethanol, 2-(benzylmethylamino)- (6CI,7CI,8CI), 2-[Methyl(phenylmethyl)amino]ethanol, 2-(Benzylmethylamino)ethanol, 2-(N-Methylbenzylamino)ethanol, 2-(N-benzyl-N-methylamino)ethanol, Benzyl(2-hydroxyethyl)methylamine, N-Benzyl-N-methyl(2-hydroxyethyl)amine, N-Benzyl-N-methyl-2-aminoethanol, N-Benzyl-N-methylethanolamine, N-Methyl-N-benzylethanolamine, β-(N-Benzyl-N-methylamino)ethanol
IUPAC-Name 2-[Benzyl(methyl)amino]ethanol
SMILES CN(CCO)Cc1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzyl-N-methyl-ethanolamine (2-[benzyl(methyl)amino]ethanol)
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H15NO/c1-11(7-8-12)9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,12H,7-9H2,1H3
Formelmasse 165.1154