Learn More
2'-Methylacetanilid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419040
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11419040 100 g 100 Gramm
11409040 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419040 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13235.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 120-66-1 | C9H11NO | 149.193 g/mol
Acetanilide is used as an inhibitor of peroxides and stabilizer for cellulose ester varnishes. It is used as an intermediate for the synthesis of rubber accelerators, dyes and dye intermediate and camphor. It is used as a precursor in penicillin synthesis and other pharmaceuticals including painkillers and intermediates. 
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Acetanilid wird als Inhibitor von Peroxiden und Stabilisator für Celluloseester-Lacke verwendet. Es wird als Zwischenprodukt für die Synthese von Vulkanastionsbeschleunigern, Farbstoffen und Farbstoff-Zwischenstoff und Campher verwendet. Es wird als Vorstufe in der Penicillin-Synthese und anderen Pharmazeutika, einschließlich Schmerzmitteln und Zwischenprodukten, verwendet. 
Löslichkeit
Es ist schwer löslich in Aceton, Chloroform, Toluol, Benzol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter normalen Bedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120-66-1
Summenformel C9H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 149.193
MDL-Nummer MFCD00014961
InChI-Schlüssel BPEXTIMJLDWDTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-acetotoluidide, 2'-methylacetanilide, n-o-tolyl acetamide, n-2-methylphenyl acetamide, acetyl-o-toluidine, n-acetyl-o-toluidine, o-acetotoluide, acetamide, n-2-methylphenyl, o-methylacetanilide, n-o-tolylacetamide
PubChem CID 8443
IUPAC-Name N-(2-Trimethylsilyl)acetamid
SMILES CC1=CC=CC=C1NC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Methylacetanilide
Schmelzpunkt 109°C to 112°C
Dichte 1.16
Siedepunkt 296°C
Menge 100 g
Beilstein 2207054
Merck Index 14,74
Löslichkeitsinformationen It is slightly soluble in acetone,chloroform,toluene,benzene.
Formelmasse 149.19
Reinheit (%) ≥98%