Learn More
2-Methylanisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10713891 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10713891 500 g Glasflasche 500 Gramm
10523291 5 g Glasflasche 5 Gramm
10091150 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10713891 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 126285000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 578-58-5 | C8H10O | 122.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 578-58-5
Summenformel C8H10O
Molekulargewicht (g/mol) 122.17
MDL-Nummer MFCD00008373
InChI-Schlüssel DTFKRVXLBCAIOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylanisole, o-methylanisole, 2-methoxytoluene, o-cresol methyl ether, o-cresyl methyl ether, anisole, o-methyl, benzene, 1-methoxy-2-methyl, methyl o-tolyl ether, o-methoxytoluene, 2-methylmethoxybenzene
PubChem CID 33637
IUPAC-Name 1-Methoxy-2-methylbenzol
SMILES CC1=CC=CC=C1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylanisole
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9800g/mL
Siedepunkt 170°C to 172°C
Flammpunkt 51°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4OCH3
Brechungsindex 1.5160 to 1.518
Menge 500 g
Beilstein 06, 352
Relative Dichte 0.98
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible
Formelmasse 122.17
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylanisole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.