Learn More
2-Methylbenzophenon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462497
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11462497 10 g 10 Gramm
11472497 50 g 50 Gramm
11482497 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462497 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14779.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 131-58-8 | C14H12O | 196.249 g/mol
2-Methylbenzophenone, is used as an important raw material and intermediate in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methylbenzophenon wird als wichtiger Rohstoff und als Zwischenprodukt bei der organischen Synthese sowie in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Bei normaler Temperatur und normalem Druck stabil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 131-58-8
Summenformel C14H12O
Molekulargewicht (g/mol) 196.249
MDL-Nummer MFCD00008518
InChI-Schlüssel CKGKXGQVRVAKEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylbenzophenone, o-methylbenzophenone, methanone, 2-methylphenyl phenyl, phenyl o-tolyl ketone, 2-methylphenyl phenyl methanone, benzophenone, 2-methyl, 2-methylphenyl-phenylmethanone, unii-lsn1480nff, phenyl tolyl ketone, phenyl 2-tolyl ketone
PubChem CID 67230
IUPAC-Name (2-methylphenyl)-phenylmethanon
SMILES CC1=CC=CC=C1C(=O)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylbenzophenone
Schmelzpunkt -18°C
Dichte 1.085
Siedepunkt 309°C to 311°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.595
Menge 10 g
Beilstein 2045469
Merck Index 14,7317
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 196.25
Reinheit (%) ≥98%