Learn More
2-Methylbenzothiazol-5-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15405727
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15405727 1 g 1 Gramm
15415727 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15405727 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32937.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 68867-14-1 | C8H7NOS | 165.21 g/mol
Used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68867-14-1
Summenformel C8H7NOS
Molekulargewicht (g/mol) 165.21
MDL-Nummer MFCD00192276
InChI-Schlüssel LAKVUPMDDFICNR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 699799
IUPAC-Name 2-Methyl-1,3-benzothiazol-5-ol
SMILES CC1=NC2=CC(O)=CC=C2S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylbenzothiazol-5-ol
Schmelzpunkt 185°C to 187°C
Menge 1 g
Synonym 2-methylbenzo d thiazol-5-ol, 5-benzothiazolol, 2-methyl, 2-methyl-5-benzothiazolol, 2-methylbenzothiazol-5-ol, 5-benzothiazolol,2-methyl, 5-hydroxy-2-methylbenzothiazole, 2-methyl-benzothiazol-5-ol, 2-methyl-5-hydroxybenzothiazole
Formelmasse 165.21
Reinheit (%) 97%