Learn More
2-Methylbenzylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490317
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11490317 25 g 25 Gramm
11400327 100 g 100 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11490317
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21717.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 89-92-9 | C8H9Br | 185.064 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89-92-9
Summenformel C8H9Br
Molekulargewicht (g/mol) 185.064
MDL-Nummer MFCD00000174
InChI-Schlüssel WGVYCXYGPNNUQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-methylbenzene, alpha-bromo-o-xylene, o-xylyl bromide, o-methylbenzyl bromide, 2-xylyl bromide, 2-bromomethyl toluene, 2-methylbenzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-2-methyl, a-bromo-o-xylene
PubChem CID 6992
IUPAC-Name 1-(Brommethyl)-2-Methylbenzol
SMILES CC1=CC=CC=C1CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylbenzyl bromide
Schmelzpunkt 18°C to 20°C
Dichte 1.381
Siedepunkt 216°C to 217°C
Flammpunkt 82°C (179°F)
Brechungsindex 1.575
Menge 25 g
UN-Nummer UN1701
Beilstein 636333
Merck Index 14,10090
Formelmasse 185.07
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylbenzyl bromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: .alpha.-Bromo-o-xylene