missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Methylimidazol-1-propionsäure, 97 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 11479330
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11479330 250 mg 250 Milligramm
11489330 1 g 1 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11479330

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50221.MD

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

Anwendungen
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.

Löslichkeit
Löslich in Wasser (250 mg/l).

Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 24647-62-9
Summenformel C7H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 154.17
MDL-Nummer MFCD00234356
InChI-Schlüssel UVICIJVLATWAES-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 654387
IUPAC-Name 3-(2-Methylimidazol-1-yl)Propansäure
SMILES CC1=NC=CN1CCC(O)=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Methylimidazole-1-propionic acid
Menge 250 mg
Synonym 3-2-methyl-1h-imidazol-1-yl propanoic acid, 3-2-methyl-imidazol-1-yl-propionic acid, 3-2-methylimidazol-1-yl propanoic acid, 3-2-methylimidazolyl propanoic acid, 2-methyl-1h-imidazole-1-propionic acid, 1h-imidazole-1-propanoic acid, 2-methyl, acmc-20anli, 3-2-methyl-imidazol-1-yl-propionicacid, 1h-imidazole-1-propanoicacid,2-methyl, 1h-imidazole-1-propanoicacid, 2-methyl
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (250mg/L).
Formelmasse 154.17
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.