Learn More
2-Methylmaleic acid, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30999654
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30999654 25 g
30989112 5 g
30995999 100 g
30992005 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30999654 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD12180725g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylmaleic acid
CAS 498-23-7
Summenformel C5H6O4
MDL-Nummer MFCD00078086
Menge 25 g
SMILES C\C(=C\C(O)=O)C(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 130.10
Reinheit (%) 98%