Learn More
2-Methylphenoxyessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464394
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11464394 250 g 250 Gramm
11444394 10 g 10 Gramm
11454394 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464394 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13076.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1878-49-5 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1878-49-5
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.176
MDL-Nummer MFCD00014354
InChI-Schlüssel QJVXBRUGKLCUMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylphenoxy acetic acid, 2-2-methylphenoxy acetic acid, 2-methylphenoxyacetic acid, acetic acid, 2-methylphenoxy, o-tolyloxyacetic acid, o-tolyloxy acetic acid, 2-o-tolyloxy acetic acid, acetic acid, o-tolyloxy, acide o-methylphenoxyacetique, unii-pxo85n85g3
PubChem CID 74651
IUPAC-Name 2-(2-methylphenoxy)essigsäure
SMILES CC1=CC=CC=C1OCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylphenoxyacetic acid
Schmelzpunkt 152°C to 156°C
Menge 250 g
Beilstein 1943465
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 98%