Learn More
2-Methylresorcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449413
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11449413 250 g 250 Gramm
11439413 50 g 50 Gramm
11429413 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11449413 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11821.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 608-25-3 | C7H8O2 | 124.139 g/mol
2-Methylresorcinol is used in the preparation of aromatic benziporphyrins, tripyrrane analogs and C-5-bromo-2-hydroxyphenylcalix[4]-2-methylresorcinarene. Further, it is employed in oxidative and non-oxidative hair dye formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methylresorcinol wird bei der Herstellung aromatischer Benziporphyrine, Tripyrran-Analoga und C-5-Brom-2-hydroxyphenylcalix[4]-2-methylresorcinaren verwendet. Darüber hinaus wird es in oxidativen und nicht oxidativen Haarfärbeformulierungen eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit sauren Chloriden, sauren Anhydriden und Oxidationsmitteln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 608-25-3
Summenformel C7H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 124.139
MDL-Nummer MFCD00002271
InChI-Schlüssel ZTMADXFOCUXMJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylresorcinol, 2,6-dihydroxytoluene, 1,3-benzenediol, 2-methyl, 2-methylresorcin, resorcinol, 2-methyl, toluene-2,6-diol, 2-methyl-1,3-benzenediol, 1,3-dihydroxy-2-methylbenzene, 1,3-benzenediol, methyl, 2-methyl resorcinol
PubChem CID 11843
IUPAC-Name 2-Methylpentan-1,3-diol
SMILES CC1=C(C=CC=C1O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylresorcinol
Schmelzpunkt 118°C to 122°C
Siedepunkt 264°C
Flammpunkt 135°C (275°F)
Menge 250 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2042177
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and methanol.
Formelmasse 124.14
Reinheit (%) 98%