Learn More
2-Methylresorcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081726
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11439413 50 g 50 Gramm
11449413 250 g 250 Gramm
11429413 1000 g 1000 Gramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11439413
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11821.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 608-25-3 | C7H8O2 | 124.139 g/mol
2-Methylresorcinol is used in the preparation of aromatic benziporphyrins, tripyrrane analogs and C-5-bromo-2-hydroxyphenylcalix[4]-2-methylresorcinarene. Further, it is employed in oxidative and non-oxidative hair dye formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methylresorcinol wird bei der Herstellung aromatischer Benziporphyrine, Tripyrran-Analoga und C-5-Brom-2-hydroxyphenylcalix[4]-2-methylresorcinaren verwendet. Darüber hinaus wird es in oxidativen und nicht oxidativen Haarfärbeformulierungen eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit sauren Chloriden, sauren Anhydriden und Oxidationsmitteln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 608-25-3
Summenformel C7H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 124.139
MDL-Nummer MFCD00002271
InChI-Schlüssel ZTMADXFOCUXMJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylresorcinol, 2,6-dihydroxytoluene, 1,3-benzenediol, 2-methyl, 2-methylresorcin, resorcinol, 2-methyl, toluene-2,6-diol, 2-methyl-1,3-benzenediol, 1,3-dihydroxy-2-methylbenzene, 1,3-benzenediol, methyl, 2-methyl resorcinol
PubChem CID 11843
IUPAC-Name 2-Methylpentan-1,3-diol
SMILES CC1=C(C=CC=C1O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylresorcinol
Schmelzpunkt 118°C to 122°C
Siedepunkt 264°C
Flammpunkt 135°C (275°F)
Menge 50 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2042177
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and methanol.
Formelmasse 124.14
Reinheit (%) 98%