Learn More
2-Methylstyrol, 98 %, stab. mit 0.1 % 4-tert-Butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490553
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11490553 5 g 5 Gramm
11400563 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490553 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12676.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 611-15-4 | C9H10 | 118.179 g/mol
2-Methylstyrene is a monomer used in the preparation of poly(2-methylstyrene). It is also used as an intermediate in synthetic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methylstyrol ist ein Monomer, das bei der Herstellung von Poly(2-Methylstyrol) verwendet wird. Es wird auch als Zwischenprodukt in der synthetischen Chemie verwendet.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 611-15-4
Summenformel C9H10
Molekulargewicht (g/mol) 118.179
MDL-Nummer MFCD00014936
InChI-Schlüssel NVZWEEGUWXZOKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylstyrene, 2-vinyltoluene, o-vinyltoluene, o-methylstyrene, styrene, o-methyl, 1-methyl-2-vinylbenzene, benzene, 1-ethenyl-2-methyl, ortho-methylstyrene, unii-556uo5cl44, 1-ethenyl-2-methyl-benzene
PubChem CID 11904
IUPAC-Name 1-ethenyl-2-methylbenzol
SMILES CC1=CC=CC=C1C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylstyrene
Namenshinweis stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Schmelzpunkt -69°C
Dichte 0.916
Siedepunkt 170°C to 172°C
Flammpunkt 58°C (136°F)
Brechungsindex 1.545
Menge 5 g
UN-Nummer UN2618
Beilstein 1901764
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water.
Formelmasse 118.18
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylstyrene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methylstyrene