Learn More
2-(Methylsulfonyl)Benzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15439187
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15439187 1 g 1 Gramm
15449187 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15439187 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52445.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 330804-03-0 | C7H9BO4S | 200.015 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 330804-03-0
Summenformel C7H9BO4S
Molekulargewicht (g/mol) 200.015
MDL-Nummer MFCD02179472
InChI-Schlüssel MSQFFCRGQPVQRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylsulfonyl phenylboronic acid, 2-methylsulfonyl phenyl boronic acid, 2-methylsulfonylphenyl boronic acid, 2-methanesulfonyl phenylboronic acid, 2-methylsulphonyl phenylboronic acid, 2-methanesulfonylphenylboronic acid, 2-methylsulphonyl benzeneboronic acid, 2-methylsulfonyl benzeneboronic acid, b-2-methylsulfonyl phenyl-boronic acid
PubChem CID 2773539
IUPAC-Name (2-Methylsulfonylphenyl)Boronsäure
SMILES B(C1=CC=CC=C1S(=O)(=O)C)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Methylsulfonyl)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 78°C to 84°C
Menge 1 g
Formelmasse 200.02
Reinheit (%) 98%