Learn More
2-(Methylsulfonyl)-benzoesäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11456690
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11456690 5 g 5 Gramm
11446690 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11456690 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51018.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33963-55-2
Summenformel C8H8O4S
Molekulargewicht (g/mol) 200.208
MDL-Nummer MFCD00216492
InChI-Schlüssel BZSXEZOLBIJVQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylsulfonyl benzoic acid, 2-methanesulfonylbenzoic acid, 2-methanesulfonyl-benzoic acid, 2-methanesulfonyl benzoic acid, benzoic acid, 2-methylsulfonyl, 2-methylsulfonyl benzenecarboxylic acid, 2-methylsulphonyl benzoic acid, 2-mesylbenzoic acid, pubchem18527, methylsulfonylbenzoic acid
PubChem CID 284342
IUPAC-Name 2-methylsulfonylbenzoesäure
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Methylsulfonyl)benzoic acid
Schmelzpunkt 136°C to 141°C
Menge 5 g
Formelmasse 200.21
Reinheit (%) 98%