Learn More
2-(Methylsulfonylamino)benzenboronsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15450038
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15450038 1 g 1 Gramm
15430556 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15450038 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53288.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 756520-78-2
Summenformel C7H10BNO4S
Molekulargewicht (g/mol) 215.03
MDL-Nummer MFCD02179471
InChI-Schlüssel RPRMOEFOTPSWBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylsulfonamido phenyl boronic acid, 2-methanesulfonylaminophenylboronic acid, 2-methylsulfonylaminophenylboronic acid, 2-methanesulfonamidophenyl boronic acid, 2-methanesulfonylamino phenylboronic acid, 2-methanesulfonamido phenyl boronic acid, 2-methylsulphonylamino benzeneboronic acid, 2-methanesulfonamidophenylboronic acid, 2-methylsulfonylamino benzeneboronic acid, pubchem6370
PubChem CID 2773533
IUPAC-Name [2-(methansulfonamido)phenyl]boronsäure
SMILES B(C1=CC=CC=C1NS(=O)(=O)C)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Methylsulfonylamino)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 116°C to 120°C
Menge 1 g
Formelmasse 215.03
Reinheit (%) 95%