Learn More
2-Methylsulphonylanilin-Hydrochlorid 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10118240 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10118240 2.5 g Glasflasche 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10118240 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 424840025
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylsulphonylaniline hydrochloride
Namenshinweis 95%
CAS 205985-95-1
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 139°C to 141°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H9NO2S
Strukturformel SO2CH3C6H4NH2·HCl
MDL-Nummer MFCD00216484
Menge 2.5 g
Synonym 2-methylsulfonylaniline hydrochloride, 2-methylsulfonyl aniline hydrochloride, 2-methanesulfonylaniline hydrochloride, 2-methylsulphonylaniline hydrochloride, 2-methylsulphonyl aniline hydrochloride, 2-methylsulfonyl aniline, hcl, 2-methanesulfonyl-phenylammonium chloride, 2-methylsulfonyl phenylamine hydrochloride
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slight
InChI-Schlüssel AUSRSVRJOXYXMI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1N
IUPAC-Name 2-methanesulfonylaniline
Molekulargewicht (g/mol) 171.21
PubChem CID 2735177
Formelmasse 207.68
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylsulphonylaniline hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.