Learn More
2-Methylsulphonylbenzoesäure 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10656641 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10656641 2.5 g Glasflasche 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10656641 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 424830025
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylsulphonylbenzoic acid
Namenshinweis 95%
CAS 33963-55-2
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 136.0°C to 141.0°C
Farbe Grün oder weiß nach gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H8O4S
Strukturformel SO2CH3C6H4COOH
MDL-Nummer MFCD00216492
Menge 2.5 g
Synonym 2-methylsulfonyl benzoic acid, 2-methanesulfonylbenzoic acid, 2-methanesulfonyl-benzoic acid, 2-methanesulfonyl benzoic acid, benzoic acid, 2-methylsulfonyl, 2-methylsulfonyl benzenecarboxylic acid, 2-methylsulphonyl benzoic acid, 2-mesylbenzoic acid, pubchem18527, methylsulfonylbenzoic acid
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: negligible
InChI-Schlüssel BZSXEZOLBIJVQK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)O
IUPAC-Name 2-methylsulfonylbenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 200.22
PubChem CID 284342
Formelmasse 200.22
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver und/oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylsulphonylbenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.