Learn More
2-(Methylthio)anilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11475093
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
2987-53-3
C7H9NS
139.216
MFCD00007708
WBRPQQSADOCKCH-UHFFFAOYSA-N
2-methylthio aniline, 2-aminothioanisole, 2-methylsulfanyl aniline, 2-methylmercaptoaniline, 2-methylmercapto aniline, o-thioanisidine, o-aminothioanisole, 2-amino thioanisole, benzenamine, 2-methylthio, o-methylthio aniline
76337
2-methylsulfanylanilin
CSC1=CC=CC=C1N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
2987-53-3
C7H9NS
139.216
MFCD00007708
WBRPQQSADOCKCH-UHFFFAOYSA-N
2-methylthio aniline, 2-aminothioanisole, 2-methylsulfanyl aniline, 2-methylmercaptoaniline, 2-methylmercapto aniline, o-thioanisidine, o-aminothioanisole, 2-amino thioanisole, benzenamine, 2-methylthio, o-methylthio aniline
76337
2-methylsulfanylanilin
CSC1=CC=CC=C1N
2-(Methylthio)aniline used as important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(Methylthio)anilin wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für organische Synthese, Pharmazeutika und Agrochemikalien verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (weniger).
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-(Methylthio)aniline
Dichte 1.111
Siedepunkt 233°C to 234°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.624
Menge 5 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 386211
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (less).
Formelmasse 139.23
Reinheit (%) 98%