Learn More
2-(Methylthio)phenol, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338245
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11338245
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L10128.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1073-29-6 | C7H8OS | 140.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1073-29-6
Summenformel C7H8OS
Molekulargewicht (g/mol) 140.20
MDL-Nummer MFCD00002211
InChI-Schlüssel SOOARYARZPXNAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylthio phenol, 2-hydroxythioanisole, 2-methylsulfanyl phenol, 2-hydroxy thioanisole, phenol, 2-methylthio, o-hydroxythioanisole, o-methylthio phenol, phenol, o-methylthio, 2-methylmercaptophenol, 2-methylmercapto phenol
PubChem CID 61261
IUPAC-Name 2-Methylsulfanylphenol
SMILES CSC1=CC=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Methylthio)phenol
Dichte 1.16
Siedepunkt 104°C to 106°C (22 mmHg)
Flammpunkt >100°C (212°F)
Brechungsindex 1.593
Menge 25 g
Beilstein 1859745
Formelmasse 140.21
Reinheit (%) ≥97%