Learn More
2-Morpholinoaniline, 98%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Morpholinoaniline |
| CAS | 5585-33-1 |
| Summenformel | C10H14N2O |
| MDL-Nummer | MFCD00047408 |
| Menge | 10 g |
| SMILES | NC1=CC=CC=C1N2CCOCC2 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 178.23 |
| Reinheit (%) | 98% |