Learn More
2-Morpholinobenzaldehyde, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31110382
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31110382 5 g
31100506 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31110382 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD131925g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Morpholinobenzaldehyde
CAS 58028-76-5
Summenformel C11H13NO2
MDL-Nummer MFCD00662562
Menge 5 g
SMILES C2=C(N1CCOCC1)C(=CC=C2)C=O
Molekulargewicht (g/mol) 191.23
Reinheit (%) 97%