Learn More
2-(Morpholinmethyl)benzaldehyd 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10554004
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10554004 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10554004 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC48604CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(morpholinomethyl)benzaldehyde
CAS 736991-21-2
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C12H15NO2
MDL-Nummer MFCD07782412
Menge 250 mg
Synonym 2-morpholinomethyl benzaldehyde, 2-morpholin-4-ylmethyl benzaldehyde, morpholinomethylbenzaldehyde, 4-2-carboxaldehydebenzyl morpholine, 2-morpholin-4-yl methyl benzaldehyde
InChI-Schlüssel YPZNTOVVELIJGI-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=CC1=CC=CC=C1CN1CCOCC1
IUPAC-Name 2-[(Morpholin-4-yl)methyl]benzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 205.26
PubChem CID 18525826
Formelmasse 205.26