Learn More
2-(Morpholinosulfonyl)Benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10682285
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10682285 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10275314 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10682285 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC69604CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 862500-24-1
Summenformel C11H13NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 255.288
MDL-Nummer MFCD09817561
InChI-Schlüssel GSDGTTZDQFKUBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholinosulfonyl benzaldehyde, 2-morpholine-4-sulfonyl benzaldehyde, 2-morpholin-4-ylsulfonyl benzaldehyde, 2-morpholin-4-ylsulphonyl benzaldehyde, benzaldehyde,2-4-morpholinylsulfonyl
PubChem CID 24229770
IUPAC-Name 2-Morpholin-4-ylsulfonylbenzaldehyd
SMILES C1COCCN1S(=O)(=O)C2=CC=CC=C2C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Morpholinosulfonyl)benzaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 255.29
Reinheit (%) 97%