Learn More
2-(Morpholinosulfonyl)Benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10152984
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10152984 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10777865 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10152984 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC69601CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 87223-34-5
Summenformel C11H13NO5S
Molekulargewicht (g/mol) 271.287
MDL-Nummer MFCD09813541
InChI-Schlüssel YTQKWJNSSYODEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholinosulfonyl benzoic acid, 2-morpholine-4-sulfonyl benzoic acid, 2-morpholin-4-ylsulfonyl benzoic acid, benzoic acid,2-4-morpholinylsulfonyl, 2-morpholin-4-ylsulphonyl benzoic acid
PubChem CID 13140207
IUPAC-Name 2-Morpholin-4-ylsulfonylbenzoesäure
SMILES C1COCCN1S(=O)(=O)C2=CC=CC=C2C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Morpholinosulfonyl)benzoic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 271.29
Reinheit (%) 97%