Learn More
2-(Morpholinosulfonyl)benzylamin-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10657864
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung
10657864 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche
10235994 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10657864 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC69663CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 918812-18-7
Summenformel C11H17ClN2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 292.778
MDL-Nummer MFCD09284586
InChI-Schlüssel RMMDNVBLYNZQFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholinosulfonyl benzylamine hydrochloride, 1-2-morpholin-4-ylsulfonyl phenyl methanamine hydrochloride, 2-morpholine-4-sulfonyl phenyl methanamine hydrochloride, 1-2-morpholine-4-sulfonyl phenyl methanamine hydrochloride, 2-morpholinosulfonyl phenyl methanamine hydrochloride, 2-morpholinosulfonyl phenyl methanamine hydrochloride salt, 1-2-morpholine-4-sulfonyl phenyl methanamine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 16320333
IUPAC-Name (2-morpholin-4-ylsulfonylphenyl)methanamin;hydrochlorid
SMILES C1COCCN1S(=O)(=O)C2=CC=CC=C2CN.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Morpholinosulfonyl)benzylamine hydrochloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 292.79
Reinheit (%) 97%