Learn More
[2-(Morpholinsulfonyl)phenyl]methanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10622675
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10622675 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10622675 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC69609DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [2-(Morpholinosulfonyl)phenyl]methanol
CAS 937796-15-1
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97+%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C11H15NO4S
MDL-Nummer MFCD09817562
Menge 1 g
Synonym 2-morpholinosulfonyl phenyl methanol, 2-morpholine-4-sulfonyl phenyl methanol, 2-4-morpholinylsulfonyl phenyl methanol, 2-morpholinosulfonyl phenyl methanol,97+%, 4-2-hydroxymethyl phenyl sulfonyl morpholine
InChI-Schlüssel BOQHDNNWBAICEW-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC1=CC=CC=C1S(=O)(=O)N1CCOCC1
IUPAC-Name (2-Morpholin-4-ylsulfonylphenyl)Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 257.30
PubChem CID 24229772
Formelmasse 257.31
Reinheit (%) 97%