Learn More
2-N-Butoxyethanol, extra rein, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
25 L
Verpackung:
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallkanister
Beschreibung
2-N-Butoxyethanol, Extra Pure, SLR
Spezifikation
Schmelzpunkt | -70°C |
Farbe | Gelb |
Siedepunkt | 171°C |
Verpackung | Kunststoffbeschichtete Glasflasche |
Menge | 500 mL |
Formelmasse | 118.18g/mol |
Dampfdruck | 0.8 hPa at 20°C |
Physikalische Form | Flüssig |