Learn More
2-N-Butoxyethanol, extra rein, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
25 L
Verpackung:
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallkanister
Beschreibung
2-N-Butoxyethanol, Extra Pure, SLR
Spezifikation
Schmelzpunkt | -70°C |
Farbe | Gelb |
Siedepunkt | 171°C |
Verpackung | Metallkanister |
Menge | 25 L |
Formelmasse | 118.18g/mol |
Dampfdruck | 0.8 hPa at 20°C |
Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2-Butoxyethanol
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.