Learn More
2-(Naphthalen-1-yl)ethanol, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31449075
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31449075 500 g
31435324 1 g
31448106 10 g
31435382 25 g
31444268 100 g
31435564 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31449075 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD13887500g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Naphthalen-1-yl)ethanol
CAS 773-99-9
Summenformel C12H12O
MDL-Nummer MFCD00004050
Menge 500 g
SMILES C1=CC=CC2=CC=CC(=C12)CCO
Molekulargewicht (g/mol) 172.22
Reinheit (%) 97%