Learn More
2-Naphthalenthiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10569531 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10569531 5 g Glasflasche 5 Gramm
10643762 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10569531 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 334520050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.05 €
    39.65 € / 5 Gramm
    Sparen 8.40 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 91-60-1 | C10H8S | 160.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-60-1
Summenformel C10H8S
Molekulargewicht (g/mol) 160.2
MDL-Nummer MFCD00004086
InChI-Schlüssel RFCQDOVPMUSZMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthalenethiol, 2-mercaptonaphthalene, 2-thionaphthol, thionaphthol, 2-naphthyl mercaptan, vulcamel tbn, 2-naphthyl thiol, renacit 1, rpa no. 2, rpa 2
PubChem CID 7058
IUPAC-Name naphthalin-2-thiol
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Naphthalenethiol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 79°C to 83°C
Farbe Creme bis Weiß
Siedepunkt 286°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Merck Index 15, 6464
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in organic solvents
Formelmasse 160.2
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Naphthalenethiol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.