missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Naphthoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-3779270 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10347500 25 g Glasflasche 25 Gramm
15700829 100 g Glasflasche 100 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10347500

Marke: Thermo Scientific Acros 177320250

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 93-09-4 | C11H8O2 | 172.18 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 93-09-4
Summenformel C11H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.18
MDL-Nummer MFCD00004101
InChI-Schlüssel UOBYKYZJUGYBDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, isonaphthoic acid, 2-carboxynaphthalene, 2-maythic acid, beta-naphthoic acid, ne-2-carboxylic acid, unii-qlg01v0w2l, naphthalene-beta-carboxylic acid, .beta.-naphthoic acid
PubChem CID 7123
ChEBI CHEBI:36106
IUPAC-Name Naphtalin-2-Carbonsäure
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Naphthoic acid
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 183°C to 187°C
Farbe Weiß bis Beige
Dichte 205g/mL
Siedepunkt >300°C
Flammpunkt 205°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C10H7CO2H
Menge 25 g
Beilstein 09, 656
Merck Index 15, 6467
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: <0.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 172.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Naphthoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.