Learn More
2-Naphthol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11401958
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11401958 250 g 250 Gramm
11491948 1000 g 1000 Gramm
11411958 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11401958 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14564.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 135-19-3 | C10H8O | 144.173 g/mol
2-Naphthol can be used as a fluorescent indicator. It can be also used in the production of dyes and in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Naphthol kann als Fluoreszenzanzeige verwendet werden. Es kann auch bei der Herstellung von Farbstoffen und in der organischen Synthese verwendet werden.
Löslichkeit
Teilweise mischbar in Wasser (0.76 g/l).
Hinweise
Empfindlich gegenüber Licht. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 135-19-3
Summenformel C10H8O
Molekulargewicht (g/mol) 144.173
MDL-Nummer MFCD00004067
InChI-Schlüssel JWAZRIHNYRIHIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthol, 2-naphthalenol, beta-naphthol, 2-hydroxynaphthalene, betanaphthol, isonaphthol, developer bn, naphthol b, azogen developer a, beta-napthol
PubChem CID 8663
ChEBI CHEBI:10432
IUPAC-Name Naphthalen-2-ol
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Naphthol
Schmelzpunkt 120°C to 124°C
Dichte 1.28
pH 5.77
Siedepunkt 285°C to 286°C
Flammpunkt 153°C (307°F)
Geruch Phenol-like
Menge 250 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 742134
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,6384
Löslichkeitsinformationen Partly miscible in water (0.76g/L).
Formelmasse 144.17
Reinheit (%) ≥98%