Learn More
2-Naphthol, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10752801 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10752801 500 g Glasflasche 500 Gramm
10742801 100 g Glasflasche 100 Gramm
10276753 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
10337813 2.5 kg Plastikeimer 2.50 Kilogramm
15159213 10 kg Plastikeimer 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10752801 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 180825000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 135-19-3 | C10H8O | 144.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 135-19-3
Summenformel C10H8O
Molekulargewicht (g/mol) 144.17
MDL-Nummer MFCD00004067
InChI-Schlüssel JWAZRIHNYRIHIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthol, 2-naphthalenol, beta-naphthol, 2-hydroxynaphthalene, betanaphthol, isonaphthol, developer bn, naphthol b, azogen developer a, beta-napthol
PubChem CID 8663
ChEBI CHEBI:10432
IUPAC-Name Naphthalen-2-ol
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Naphthol
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 120.0°C to 124.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 285.0°C to 286.0°C
Flammpunkt 153°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C10H7OH
Menge 500 g
Beilstein 06,627
Merck Index 15,6469
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: 1 g/80mL boiling water, 1 g/0.8mL alcohol, 1 g/17mL chloroform, 1 g/1.3mL ether, soluble in ethanol, ether, chloroform, glycerol
Formelmasse 144.17
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Pulver, Kristalle oder Granulat
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Naphthol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.