Learn More
2-Naphthylphenylketon 98 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10567742 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10567742 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10567742 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 415420050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 644-13-3
Summenformel C17H12O
Molekulargewicht (g/mol) 232.28
MDL-Nummer MFCD00004106
InChI-Schlüssel SJNXJRVDSTZUFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzoylnaphthalene, 2-naphthyl phenyl ketone, 2-benzonaphthone, naphthalen-2-yl phenyl methanone, methanone, 2-naphthalenylphenyl, 2'-benzonaphthone, ketone, 2-naphthyl phenyl, 2-naphthylphenylketone, beta-benzoylnaphthalene, 2-naphthyl phenyl methanone
PubChem CID 69516
IUPAC-Name Naphthalen-2-yl(phenyl)methanon
SMILES O=C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Naphthyl phenyl ketone
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 76°C to 82°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 232.28
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver