Learn More
2-Nitro-5-(trifluormethyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328735
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11328735 5 g 5 Gramm
11318735 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11328735 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12310.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
undefined
CAS: 402-14-2 | C7H5F3N2O2 | 206.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 402-14-2
Summenformel C7H5F3N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 206.12
MDL-Nummer MFCD00042447
InChI-Schlüssel AUTLVHYEAAAKNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-5-trifluoromethyl aniline, 3-amino-4-nitrobenzotrifluoride, 3-amino-4-nitrobenzitrifluoride, benzenamine, 2-nitro-5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl-2-nitrobenzenamine, 2-nitro-5-trifluoromethyl phenylamine, 2-nitro-5-trifluormethyl anilin, pubchem2790, 3-amino-4-nitrobenztrifluoride, 2-nitro-5-trifluoromethyl-aniline
PubChem CID 223100
IUPAC-Name 2-Nitro-5-(trifluormethyl)anilin
SMILES NC1=CC(=CC=C1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
Schmelzpunkt 98°C to 102°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2732344
Formelmasse 206.13
Reinheit (%) 97%