Learn More
2-Nitro-5-(Trifluormethyl)anilin, TRC
Artikelnummer. 30482047
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30482047 500 mg
30471172 1 g
30464759 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30482047 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN587390500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 402-14-2
Summenformel C7 H5 F3 N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 206.122
Synonym alpha,alpha,alpha-Trifluoro-6-nitro-m-toluidine, 2-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline, 3-Amino-4-nitrobenzotrifluoride, 5-Trifluoromethyl-2-nitroaniline, NSC 10324, 2-Nitro-5-(trifluoromethyl)-benzenamine
IUPAC-Name 2-Nitro-5-(trifluormethyl)anilin
SMILES Nc1cc(ccc1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H5F3N2O2/c8-7(9,10)4-1-2-6(12(13)14)5(11)3-4/h1-3H,11H2
Formelmasse 206.03