Learn More
2-Nitroanisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464087
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Packungsgröße:
2500 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11464087 2500 g 2500 Gramm
11454087 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11464087 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19518.0E
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-23-6
Summenformel C7H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 153.14
MDL-Nummer MFCD00007096
InChI-Schlüssel CFBYEGUGFPZCNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitroanisole, o-nitroanisole, anisole, o-nitro, 1-nitro-2-methoxybenzene, 2-methoxynitrobenzene, o-nitrophenyl methyl ether, benzene, 1-methoxy-2-nitro, 2-methoxy-1-nitrobenzene, benzene, methoxynitro, o-nitro methoxy benzene
PubChem CID 7048
ChEBI CHEBI:48722
IUPAC-Name 1-Methoxy-2-Nitrobenzol
SMILES COC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitroanisole
Schmelzpunkt 9°C to 10°C
Dichte 1.254
Siedepunkt 272°C to 273°C
Flammpunkt 142°C (287°F)
Brechungsindex 1.561
Menge 2500 g
UN-Nummer UN2730
Beilstein 1868032
Merck Index 14,6585
Formelmasse 153.14
Reinheit (%) 99%