Learn More
2-Nitrobenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10799395
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10799395 10 g 10 Gramm
10163074 50 g 50 Gramm
10646514 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10799395 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB01264EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 552-89-6
Summenformel C7H5NO3
Molekulargewicht (g/mol) 151.121
MDL-Nummer MFCD00007132
InChI-Schlüssel CMWKITSNTDAEDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-nitro, nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, o-nitro, 2-nitro-benzaldehyde, 2-formylnitrobenzene, ccris 2322, unii-48b18q9b8e, benzaldehyde, nitro, ortho-nitrobenzaldehyde
PubChem CID 11101
ChEBI CHEBI:66927
IUPAC-Name 2-Nitrobenzaldehyd
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitrobenzaldehyde
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel O2NC6H4CHO
Menge 10 g
Formelmasse 151.12
Reinheit (%) 97%